CA1026
Anti-Wilm′s Tumor Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-WT-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WT1(7490)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:100, heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Wilm′s tumor tissue
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1