ABE364
Anti-Tet2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Methylcytosine dioxygenase TET2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TET2(54790)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tet2 in human H9 Embryonic Stem cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tet2 in 10 µg of mouse Embryonic Stem cells (Note: Isoforms 2 and 3 may observed at low concentrations or longer exposure times, while isoform 1 may be detected at higher concentrations or longer exposure times in certain cell lysates.).
Descrição-alvo
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1