Key Documents
BX1555
Supelco
Bromothymol Blue
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinônimo(s):
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H28Br2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
624.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
200-971-2
Agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
forma
powder
cor
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
chave InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Meets ACS Specifications GR ACS
Aplicação
Meets ACS Specifications GR ACS
Nota de análise
Clarity of solutionTo pass testColorPink to purpleFormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.50AU minVisible spectrum, max. wavelength615-625nmVisual transition (from pH 6.0 to pH 7.6)Yellow to Blue
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3