Documentos Principais
BI0342
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B, 1-Methylimidazole/Tetrahydrofuran/Pyridine 1/8/1 (v/v/v)
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
DNA Reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
p.e.
66.2 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point <4.4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0342-0200 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-0450 is packaged in 28/405 glass bottles
BI0342-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0342-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Nota de análise
Assay (1-methylimidazole) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (pyridine) (by density): 9.0-11.0% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 78.0-82.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum:
Water (H2O): 300ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
<39.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
< 4.4 °C