Documentos Principais
AP128P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgM de camundongo de cabra, conjugado com HRP, cadeia µ
0.8-1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-IgM de camundongo, Anti-IgM de camundongo de cabra
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.8-1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
A IgM normalmente constitui cerca de 10% das imunoglobulinas séricas. O anticorpo IgM é proeminente nas respostas imunes iniciais à maioria dos antígenos e é predominante em certas respostas de anticorpos, como os anticorpos ′naturais′ do grupo sanguíneo. A IgM (junto com a IgD) é a principal imunoglobulina expressa na superfície dos linfócitos B. O gene para a região constante Mu contém quatro domínios separados por curtas sequências intermediárias.
Os anticorpos anti-imunoglobulinas específicos da classe são úteis para: A caracterização de proliferações malignas de células B. Todas as leucemias linfocíticas, exceto as agudas, compartilham Ig de superfície ou intracitoplasmática com uma restrição isotípica, o que sugere a natureza monoclonal da população celular. A maioria das leucemias linfocíticas crônicas, linfomas não Hodgkin e linfoma de Burkitt tem IgM de superfície, enquanto os plasmócitos da doença de Waldenstrom têm IgM intracitoplasmática. Os outros isotipos são encontrados com menor frequência. Por outro lado, os mielomas múltiplos são geralmente do tipo IgG ou IgA.
Especificidade
Com base na imunoeletroforese, o anticorpo reage com a porção da cadeia pesada da IgM. Não foi detectada reatividade com proteínas séricas IgG ou não imunoglobulinas, mas pode ser detectada reatividade cruzada com IgM de outras espécies.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
Este anticorpo IgM anti-camundongo de cabra, cadeia μ, conjugado com HRP é validado para uso em ELISA e WB para a detecção de IgM de camundongo.
Subcategoria de pesquisa
Fragmentar anticorpos secundários específicos
forma física
Purificado por imunoafinidade
Pó liofilizado, feito de líquido contendo solução salina tamponada com fosfato 0,01M, cloreto de sódio 0,25M, soro bovino 15 mg/ml sem conservantes. Reconstituir em 2 ml de água desionizada e centrifugar se não estiver transparente. Prepare uma diluição de trabalho fresca para cada dia.
Armazenamento e estabilidade
Manter o produto liofilizado a 2-8 °C por até 12 meses. Após a reconstituição, o produto é estável por várias semanas a 2-8 °C na forma de líquido não diluído. Para armazenar por períodos mais longos após a reconstituição, adicione um volume igual de glicerol para atingir uma concentração final de 50% de glicerol, em seguida armazene a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Observe que a concentração de proteína (e sais tamponantes) diminuirá para metade da concentração original após a adição de glicerol. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Vaccinia Virus Strain MVA Expressing a Prefusion-Stabilized SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein Induces Robust Protection and Prevents Brain Infection in Mouse and Hamster Models.
Lorenzo, et al.
Vaccines, 11 (2023)
Hina Singh et al.
Brain, behavior, and immunity, 118, 1-21 (2024-02-16)
Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infects the central nervous system (CNS) and causes HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) in about half of the population living with the virus despite combination anti-retroviral therapy (cART). HIV-1 activates the innate immune system, including the production
Sanjay Rathod et al.
Frontiers in immunology, 15, 1392099-1392099 (2024-04-30)
Asparaginase (ASNase) is a crucial part of acute leukemia treatment, but immune responses to the agent can reduce its effectiveness and increase the risk of relapse. Currently, no reliable and validated biomarker predicts ASNase-induced hypersensitivity reactions during therapy. We aimed
Andrea Largo-de la Torre et al.
Frontiers in immunology, 13, 1021556-1021556 (2022-11-08)
Livestock animals, such as swine, are an important source of Toxoplasma gondii in the human population. Currently, there is limited knowledge regarding the potential influence that the T. gondii genotype might exert on establishing infection in swine. Herein, we investigated
Nina Y Yuan et al.
Cells, 11(13) (2022-07-10)
Combination antiretroviral therapy (cART) has transformed HIV infection from a terminal disease to a manageable chronic health condition, extending patients' life expectancy to that of the general population. However, the incidence of HIV-associated neurocognitive disorders (HANDs) has persisted despite virological