F9259
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Mouse IgM antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:128
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Mouse IgM (μ-chain specific)-FITC antibody is specific for mouse IgM with mu chain. The antibody preparation is specific for mouse IgM when tested against purified mouse IgA, IgG (all subclasses), and IgM. Goat anti-mouse IgM is then conjugated to Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)