Documentos Principais
AP1160
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG1 Mouse mAb (2D7)
liquid, clone 2D7, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-N-myc Downstream Regulator 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D7, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDRG1(10397)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~40-45 kDa NDRG1 protein.
Recognizes the ~40-45 kDa NDRG1 protein in HeLa cells and human endometrium tissue.
This Anti-NDRG1 Mouse mAb (2D7) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of NDRG1.
Imunogênio
Full-length, recombinant human NDRG1 (aa 1-395), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (0.7 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
Human endometrium tissue, HeLa cells
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jiang, K., et al. 2010. Scand. J. Gastroenterol45, 898.
Leth-Larsen R, et al. 2009. Mol. Cell Proteomics8, 1436.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Lianghui Dong et al.
PLoS pathogens, 17(6), e1009645-e1009645 (2021-06-03)
The presumed DNA helicase encoded by ORF44 of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) plays a crucial role in unwinding viral double-stranded DNA and initiating DNA replication during lytic reactivation. However, the regulatory mechanism of KSHV ORF44 has not been fully elucidated.