AG253
Heme Oxygenase 1, control peptide for AB1284
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
88% (HPLC)
Nível de qualidade
técnica(s)
inhibition assay: suitable
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
rat ... HMOX1(24451)
Descrição geral
SIZE: 288 amino acids; 32819 Da
SUBCELLULAR LOCATION: Microsome.
SIMILARITY: SwissProt: P09601 ## Belongs to the heme oxygenase family.
Aplicação
Optimal working dilution must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1