AB1284
Anti-Heme Oxygenase 1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
HO-1, HSP32
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat
não deve reagir com
canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Hmox1(513221)
dog ... Hmox1(442987)
mouse ... Hmox1(15368)
rat ... Hmox1(24451)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Immunohistochemistry: 1:50-1:1,000 on human airway biopsy, human spleen, human kidney and porcine arteries.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lung
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2