Documentos
ACR5000NT
Millipore
Kit de reagente Ni-NTA
suitable for protein purification
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NA.56
linha de produto
Amicon®
técnica(s)
protein purification: suitable (His-tagged proteins)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Kit de reagentes Ni-NTA para purificação de proteínas marcadas com His.
Para uso com o Amicon Pro Affinity Conc: 3 ml de resina HisBind Ni-NTA, 25 ml de tampão de ligação (4X), 25 ml de tampão de lavagem (4X), 5 ml de tampão de eluição (4X)
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
95.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
35.5 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.