Documentos Principais
ACK5100GS
Millipore
Amicon® Pro Affinity Concentration Kit GST with 100kDa Amicon® Ultra-0.5 Device
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Pro
Parâmetros
10 mL sample volume
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Comprimento
12 cm (4.7 in.)
Diâmetro
2.97 cm
área de filtração
1 cm2
tamanho de poro
100 kDa NMWCO
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Filter Code: PLCGC
Filter Type: Ultrafiltration
This kit includes 12/pk Amicon Pro, 12/pk Amicon Ultra NMWCO 100 kDa, 3 ml GST Bind resin (Binding capacity: 5 to 8mg GST tagged protein/ml agarose), 125 mg Glutathione (reduced, free acid), 25ml GST Bind/Wash Buffer (10X), 5 ml GST Reconstitution buffer (10X)
Aplicação
Amicon Pro Affinity Concentration Kit GST - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating GSH-tagged proteins.
Características e benefícios
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL
forma física
Color Code: Clear with pink cap
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C