Documentos Principais
ACK5030NT
Millipore
Kit de concentração por afinidade Amicon® Pro Ni-NTA com dispositivo Amicon® Ultra-0.5 de 30 kDa
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Ni-NTA - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating His-tagged proteins.
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Pro
Parâmetros
10 mL sample volume
técnica(s)
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Comprimento
12 cm (4.7 in.)
Diâmetro
2.97 cm
área de filtração
1 cm2
volume de trabalho
10 mL
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Código do filtro: PLCGC
Este kit inclui 12 Amicon Pro por embalagem, 12 Amicon Ultra NMWCO 30 kDa por embalagem, 3 ml de resina HisBind Ni-NTA (capacidade de ligação: 5 a 10 mg de proteína com cauda His/ml de agarose), 25 ml de tampão de ligação (4X), 25 ml de tampões de lavagem (4X), 5 ml de tampão de eluição (4X)
Tipo de filtro: Ultrafiltração
Aplicação
Kit de concentração Amicon Pro Affinity Ni-NTA – uma ferramenta centrífuga para purificação e concentração de proteínas com cauda His.
Características e benefícios
Volume final de concentrado mínimo: 15 µl
forma física
Identificação por cor: Transparente com tampa rosa
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
95.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
35.5 °C