ABT1838
Anti-Claudin-16
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Paracellin-1, PCLN-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
canine, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN16(10686)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inhibits Activity/Function: A representative lot blocked Clathrin-mediated endocytosis in MDCK cells (Muller, D., et. al. (2006). J Clin Endocrinol Metab. 91(8):3076-9).
Cell Structure
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected Claudin-16 in Madin-Darby Canine Kidney Epithelial (MDCK) cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash