C7673
Monoclonal Anti-CD14 antibody produced in mouse
clone UCHM-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD14
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHM-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD14(929)
Especificidade
3rd Workshop: code no. 203
4th Workshop: code no. M24
Imunogênio
Aplicação
- Flow cytometry at a dilution of 5μL using 1 × 106 cells
- Immunofluorescence.
- Immunoblotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade