ABT1485-AF488
Anti-Actin Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinônimo(s):
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA1(58)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution from a representative lot detected actin in human heart and skin muscle tissue sections.
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1485) and Alexa Fluor™ 647-conjugated antibody (Cat. No. ABT1485-AF647) are also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, immunohistochemistry and Western blotting applications.
Cell Structure
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected both cytoplasmic and nuclear actin immunoreactivity in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2