Documentos Principais
ABS487
Sigma-Aldrich
Anti-LARS Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Leucine-tRNA ligase, cytoplasmic, Leucyl-tRNA synthetase, LeuRS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LARS(51520)
Descrição geral
LARS is the critical cytoplasmic enzyme that charges the tRNA for leucine to become L-leucyl-tRNA, or tRNA(Leu). LARS is thus critical for protein biosynthesis and LARS is up regulated, like many proteins, in cancer. LARS is localized in the cytoplasm and regulated via acetylation. Interestingly, recent research demonstrates that LARS and other tRNA synthetases play key roles as amino acid cellular sensors in my cellular signaling pathways such as mTOR which regulate cell size, protein translation, and even autophagy.
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to human LARS near the C-terminus.
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected LARS in human kidney and human liver tissue.
This Anti-LARS Antibody is validated for use in Western Blotting and Immunohistochemistry (Paraffin) for the detection of LARS.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LARS in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
~140 kDa observed
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1