Documentos Principais
SAB5701187
Sigma-Aldrich
Anti- MMP2 antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.547,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP2(4313)
Descrição geral
This gene is a member of the matrix metalloproteinase (MMP) gene family, that are zinc-dependent enzymes capable of cleaving components of the extracellular matrix and molecules involved in signal transduction. The protein encoded by this gene is a gelatinase A, type IV collagenase, that contains three fibronectin type II repeats in its catalytic site that allow binding of denatured type IV and V collagen and elastin. Unlike most MMP family members, activation of this protein can occur on the cell membrane. This enzyme can be activated extracellularly by proteases, or, intracellulary by its S-glutathiolation with no requirement for proteolytical removal of the pro-domain. This protein is thought to be involved in multiple pathways including roles in the nervous system, endometrial menstrual breakdown, regulation of vascularization, and metastasis. Mutations in this gene have been associated with Winchester syndrome and Nodulosis-Arthropathy-Osteolysis (NAO) syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human MMP2
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)