A9169
Anti-IgG de coelho (molécula inteira)–peroxidase
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti Rabbit Antibody - Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Peroxidase antibody produced in goat, Anti Rabbit Antibody Sigma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rabbit
técnica(s)
direct ELISA: 1:50,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Rabbit IgGs against target proteins are often used as primary antibodies in various research applications. Thus, secondary anti-rabbit IgGs conjugated to a detectable substrate are useful tools for the analysis of target proteins.
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody binds all rabbit Igs.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody can be used for immunoblot assays at 1:1,000. The antibody can also be used for ELISA (1:5,000) and IHC (1:400) applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)