ABS1641
Anti-SPTLC2 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Serine palmitoyltransferase 2, hLCB2a, LCB 2, LCB2a, Long chain base biosynthesis protein 2, Long chain base biosynthesis protein 2a, Serine-palmitoyl-CoA transferase 2, SPT 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPTLC2(9517)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Lipid Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SPTLC2 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1