S9317
PAR-2 (1-6) amide (mouse, rat) trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
PAR2-AP, SLIGRL−NH2, Ser-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-amide trifluoroacetate salt
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C29H56N10O7/c1-7-17(6)23(39-27(45)21(12-16(4)5)38-25(43)18(30)14-40)28(46)35-13-22(41)36-19(9-8-10-34-29(32)33)26(44)37-20(24(31)42)11-15(2)3/h15-21,23,40H,7-14,30H2,1-6H3,(H2,31,42)(H,35,46)(H,36,41)(H,37,44)(H,38,43)(H,39,45)(H4,32,33,34)/t17-,18-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
chave InChI
SGPMJRPYYIJZPC-JYAZKYGWSA-N
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3