ABS1631
Anti-phospho-eNOS (Ser602)
from rabbit
Sinônimo(s):
Nitric oxide synthase endothelial, Constitutive NOS, EC-NOS, eNOS, NOS III, NOS type III
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer602)
Informações sobre genes
mouse ... Nos3(287024)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in bovine aortic endothelial cell lysates (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
ELISA Analysis: A 1:64,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in Phospho-602 peptide/Non-Phospho-602 peptide (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eNOS (Ser602) in 10 µg of bovine aortic endothelial cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2