ABN912
Anti-Myelin Basic Protein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
MBP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
guinea pig (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Myelin Basic Protein in human cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade