ABN51
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Hexaribonucleotide-binding protein 3, Neuronal nuclei antigen, NeuN antigen
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fox-3 Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBFOX3(146713)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Fox-3 in mouse cerebral cortex, mouse hippocampus, and human cerebellum tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fox-3 in E18 rat cortex cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Fox-3 on 10 µg of mouse e16 brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse e16 brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2