ABN438
Anti-ELFN1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Protein ELFN1, Extracellular leucine-rich repeat and fibronectin type-III domain-containing protein 1, Protein phosphatase 1 regulatory subunit 28
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
hamster (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), baboon (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELFN1(392617)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ELFN1 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade