ABN1734
Anti-SNAT2
from rabbit
Sinônimo(s):
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 2, Amino acid transporter A2, Solute carrier family 38 member 2, System A amino acid transporter 2, System A transporter 1, System N amino acid transporter 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Slc38A2(29642)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Immunocytochemistry applications (Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Western Blotting applications (Yao, D., et. al. (2000). J Biol Chem. 275(30):22790-7; Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92; Grewal, S., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(17):11224-36).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected SNAT2 in Immunohistochemistry applications (Melone, M., et. al. (2006). Neuroscience. 140(1):281-92).
Neuroscience
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected SNAT2 in rat brain tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1