MABN53
Anti-Dopamine D2 receptor (DRD2) Antibody, clone 2B9
clone 3D9, from mouse
Sinônimo(s):
Dopamine D2 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D9, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected Dopamine D2 receptor on 10 µg of rat spinal cord tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Rat spinal cord tissue lysate
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1