ABN1644
Anti-C9orf72 (short form)
from rabbit
Sinônimo(s):
C9-S, C9orf72 short isofrom, Protein C9orf72 Short isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in different regions of the central nervous system (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in spinal motor neurons (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected C9ORF72 (short form) in lumbar spinal cord tissue (Xiao, S., et. al. (2015). Ann Neurol. 78(4):568-83).
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected C9ORF72 (short form) in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2