HPA023873
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-Uncharacterized protein C9orf72
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sequência de imunogênio
YGLSIILPQTELSFYLPLHRVCVDRLTHIIRKGRIWMHKERQENVQKIILEGTERMEDQGQSIIPMLTGEVIPVMELLSSMKSHSVPEEI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C9orf72(203228)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit has been used in immunofluorescence.
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bioinformatics study states that C9orf72 protein might contain DENN (differentially expressed in normal versus neoplastic cells) domain, which helps the protein in regulating Rab-dependent intracellular trafficking. The encoded protein co-localized with Rab proteins is known to regulate endocytosis and autophagy in neurons. Cellular function of this protein remains unknown.
Características e benefícios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligação
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?