BM-114055
Auto2D® IEF Chip pH4-5.5
for first-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device., precast gel
Sinônimo(s):
2D Electrophoresis, 2DE, IEF, IEF Chip, IPG gel, precast gel
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Auto2D®
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
O dispositivo de eletroforese bidimensional Auto2D® automatiza totalmente os métodos difíceis de eletroforese bidimensional de forma rápida, fácil e reproduzível. Localize proteínas difíceis de encontrar usando o sistema Auto2D® em menos de duas horas com alta reprodutibilidade.
Auto2D® automates difficult 2D electrophoresis methods for protein localization with high reproducibility in under two hours.
Protocolos
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Conteúdo relacionado
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.