ABN1362
Anti-RBPMS Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
RNA-binding protein with multiple splicing, RBPMS, RBP-MS, Heart and RRM expressed sequence, Hermes
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RBPMS(11030)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected RBPMS immunoreactivity primarily associated with cell bodies located in the ganglion cell layer (GCL) of paraformaldehyde-fixed mouse retinas by fluorescent immunohistochemistry using whole-mounted retinas (Rodriguez, A.R., et al. (2014). J. Comp. Neurol. 522(6):1411-1443).
Immunofluorescence Analysis: An 1:5,000 dilution of a representative lot detected RBPMS immunoreactivity among cells in the ganglion cell layer (GCL) of paraformaldehyde-fixed mouse retinas by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Dr. Nicholas Brecha, David Geffen School of Medicine at UCLA).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RBPMS in 10 µg of mouse embryonic stem cell (mESC) lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2