Documentos Principais
SAB2500895
Sigma-Aldrich
Anti-RPE65 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LCA2, Anti-RP20, Anti-Rd12, Anti-Retinal pigment epithelium-specific protein 65 kDa, Anti-SRPE65
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1640
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1640
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, canine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPE65(6121)
Imunogênio
Peptide with sequence C-EVKKNARKAPQPE from the internal region of the protein sequence according to NP_000320.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianing Gu et al.
Acta biomaterialia, 92, 115-131 (2019-05-11)
In vitro generation of a functional retinal pigment epithelium (RPE) monolayer sheet is useful and promising for RPE cell therapy. Here, for the first time, we used induced pluripotent stem (iPS) supernatant as the conditioned medium (iPS-CM) and femtosecond laser
Xiaokun Wang et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 12(3), 821-829 (2017-10-20)
Structural and biochemical cues of extracellular matrix can substantially influence the differentiation and maturation of cultured retinal pigment epithelial (RPE) cells. In this study, thin collagen vitrigels were engineered to create collagen nanofibrillar structures of different fibril densities in an
Yan Shao et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(3), E443-E452 (2018-12-24)
The purpose of this study was to explore the role of microRNA-451a (miR-451a) in diabetic retinopathy through activating transcription factor 2 (ATF2). The epiretinal membrane samples from patients with proliferative diabetic retinopathy (PDR) were immunolabeled with an antibody for Ki-67
Yan Li et al.
Human mutation, 40(4), 426-443 (2019-01-11)
Human RPE65 mutations cause a spectrum of retinal dystrophies that result in blindness. While RPE65 mutations have been almost invariably recessively inherited, a c.1430A>G (p.(D477G)) mutation has been reported to cause autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). To study the pathogenesis
Brittni A Scruggs et al.
Stem cells translational medicine, 8(8), 797-809 (2019-04-21)
Subretinal delivery of stem cell-derived retinal cells as a strategy to treat retinal degenerative blindness holds great promise. Currently, two clinical trials are underway in which human fetal retinal progenitor cells (RPCs) are being delivered to patients by intravitreal or