ABF206
Anti-TRIM5 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Tripartite motif-containing protein 5, RING finger protein 88
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM5(85363)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: 10 µg/mL from a representative lot detected TRIM5 alpha in human stomach cells.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TRIM5 alpha in 15 µg of human stomach, thymus, and uterus tissue lysates.
Descrição-alvo
Nota de análise
Human stomach, thymus, and uterus tissue lysates
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2