MABS1685
Anti-ARHGEF28 Antibody, clone 14C10.1
clone 14C10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Rho guanine nucleotide exchange factor 28, 190 kDa guanine nucleotide exchange factor, p190-RhoGEF, p190RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14C10.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Arhgef28(361882)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARHGEF28 in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1