Documentos Principais
Z611964
Julabo® bath tubing
Viton®, I.D. × L 8 mm × 1 m
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.319,00
R$ 1.319,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.77
R$ 1.319,00
Check Cart for Availability
Materiais
Viton®
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930108
Parâmetros
−50-200 °C temperature
D.I. × C
8 mm × 1 m
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)