ABE551
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Uhrf1(530411)
dog ... Uhrf1(611463)
human ... UHRF1(29128)
pig ... Uhrf1(100511003)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1