ABE2611
Anti-Phospho-METTL3 (Ser 43)
Sinônimo(s):
N6-adenosine-methyltransferase catalytic subunit;EC:2.1.1.348;Methyltransferase-like protein 3;hMETTL3;N6-adenosine-methyltransferase 70 kDa subunit;MT-A70
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
calculated mol wt 64.47 kDa
observed mol wt ~70 kDa
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, mouse, feline, rat, canine, porcine, bovine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer43)
Informações sobre genes
human ... METTL3(56339)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected METTL3 phosphorylated on serine 43 in lysates from HEK293T cells co-transfected with HER2 and Myc-tagged METTL3, but not in lysates from cells transfected only with Myc-tagged METTL3.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-METTL3 (Ser43) in Western Blotting applications (Lung Sun, Hui., et. al. (2020). Mol Cell. 80(4): 633-647).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Phospho-METTL3 (Ser 43) in HEK293T cells co-transfected HER2 and Myc-tagged METTL3 (Data courtesy of Dr Chuan He & Dr Hui-Lung Sun at the University of Chicago).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2