04-1573
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Sinônimo(s):
ADCAII, OPCA3, SCA7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3SCA-1C1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATXN7(6314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Rat brain tissue lysate.