ABE1402
Anti-LHX2 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
LIM/homeobox protein Lhx2, Homeobox protein LH-2, LIM homeobox protein, LHX2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lhx2(16870)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Lhx2-targeted promoter and enhancer regions using α6hi/CD34+ skin cells enriched in hair follicle stem cells (HF-SCs) from mice at the second telogen developmental stage (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327).
Chromatin Immunoprecipitation-Sequencing Analysis: A representative lot detected Lhx2-targeted promoter and enhancer regions by a genome-wide ChIP-seq analysis using α6hi/CD34+ skin cells enriched in hair follicle stem cells (HF-SCs) from mice at the second telogen developmental stage (Folgueras, A.R., et. al. (2013). Cell Stem Cell. 13(3):314-327).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot (1:1,000 dilution) detected Lhx2 immunoreactivity in human skin samples by fluorescent immunohistochemistry using OCT-embedded, PFA-fixed cryosections (Data courtesy of Dr. Elaine Fuchs, Howard Hughes Medical Institute, The Rockefeller University ).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected doxycycline-induced LHX2 expression in 10 µg of Murine keratinocyte K14rtTA-LHX2-TRE cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1