SVLP02500
Filtro de membrana Durapore®, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
160 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Disponível com vários tamanhos de poro (nas opções hidrofílica e hidrofóbica) para se adequar às necessidades da sua aplicação
- Os filtros da membrana Durapore têm capacidade muito baixa de ligação a proteínas, para minimizar a interação com a sua amostra e maximizar a recuperação
Aplicação
- Clarificação da filtração de soluções biológicas
- Monitoramento de partículas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.