SAB1402464
Monoclonal Anti-LHX2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
LH2, MGC138390, hLhx2
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1E6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~34.47 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LHX2(9355)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MLFHSLSGPEVHGVIDEMDRRAKSEAPAISSAIDRGDTETTMPSISSDRAALCAGCGGKISDRYYLLAVDKQWHMR
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)