ABC837
Anti-ARC Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nucleolar protein 3, Apoptosis repressor with CARD, Muscle-enriched cytoplasmic protein, Myp, Nucleolar protein of 30 kDa, Nop30, ARC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOL3(8996)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARC in HeLa, KB, and A549 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2