SAB4200515
Anti-Arc antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Anti-Arc3.1, Anti-Arg3.1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain
western blot: 1.5-3 μg/mL using U937 cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ARC(23237)
mouse ... Arc(11838)
rat ... Arc(54323)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)