AB6046
Anti-Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
cytoplasmic FMR1 interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, cytoplasmic FMRP interacting protein 1, cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, selective hybridizing clone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRA1(10011)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 in NIH/3T3, HeLa, and A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected Cytoplasmic FMR1-interacting protein 1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1