AB6039
Anti-Vinculin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Metavinculin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
Descrição geral
Vinculin′s ability to interact with integrins at the focal adhesion appears to be critical for control of cytoskeletal mechanics, cell spreading, and lamellipodia formation. Thus, vinculin appears to play a key role in shape control based on its ability to modulate focal adhesion structure and function.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Cytoskeleton
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HepG2 cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1