AB5988P
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Domain 770, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry on cold methanol fixed tissues.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2