MABN2295
Anti-Amyloid beta A4 protein Antibody, clone 2E9
clone 2E9, from rat
Sinônimo(s):
ABPP, APPI, APP, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, Beta-amyloid precursor protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E9, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunofluorescence applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Amyloid beta A4 protein in Immunoprecipitation applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected Amyloid beta A4 protein in 10 µg of human Ntera-2 cell lysate
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1