AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
APP
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, universal, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, monkey, mouse
não deve reagir com
bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
To reduce incubate the slide (Blot) in TBS (PBS) + 50mM 2-mercaptoethanol at 37°C for 3 h in the dark. Wash twice with TBS, then incubate in TBS (PBS) + 20 mg/ ml of Iodoacetic acid for 30 min at room temperature. Wash twice with TBS (PBS), block and process as usual.
Immunoprecipitation: Need to reduce and alkylate disulfide bonds to expose the epitope
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2