A8967
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-APP
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Amyloid Precursor Protein, N-Terminal antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 95-100 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid-treated sections of human Alzheimer′s disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract or supernatant of 293T cells secreting APP.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunostaining
- immunofluorescence
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)