AB5909
Anti-Galanin Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ETL8, Anti-GAL-GMAP, Anti-GALN, Anti-GLNN, Anti-GMAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GALR1(2587)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
CNS Control of Metabolism
Immunohistochemistry
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng/well control peptide (Catalog Number AG370) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1