AB356483
Anti-DsRed (RFP)
from rabbit
Sinônimo(s):
Red fluorescent protein drFP583:RFP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of a representative lot detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing HcRed & DsRed-mouse USP21 fusion protein. (Courtesy of Dr. Ito Takashi at Nagasaki University).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing DsRed-mouse USP21 fusion protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade